SML1734
FHZ
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-3′-hydroxy-6′-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)spiro[isoindoline-1,9′-xanthen]-3-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 30 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(OC(C=C(OCCOCCOCCO)C=C2)=C2C34N(N)C(C5=C4C=CC=C5)=O)=C3C=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)