5.30151
ATGL Inhibitor, Atglistatin
Sinônimo(s):
ATGL Inhibitor, Atglistatin, 3-(4ʹ-(Dimethylamino)biphenyl-3-yl)-1,1-dimethylurea, Adipose Triglyceride Lipase Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
700 nM IC50
355 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ATGL
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3