Documentos Principais
SML1647
Sigma-Aldrich
Epiblastin A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,4,7-Triamino-6-(m-chlorophenyl)-pteridine, 6-(3-Chlorophenyl)-2,4,7-pteridinetriamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10ClN7
Número CAS:
Peso molecular:
287.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(N)=C2C(N=C(N)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=N2)=N1
InChI
1S/C12H10ClN7/c13-6-3-1-2-5(4-6)7-9(14)18-11-8(17-7)10(15)19-12(16)20-11/h1-4H,(H6,14,15,16,18,19,20)
chave InChI
ZWNKKZSRANLVEW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Epiblastin A is triamterene derivative that potently induces reprograming of epiblast stem cells (EpiSC) into embryonic stem cells (ESC). Epiblastin A is a potent reversible inhibitor of casein kinase 1 (CK1) α, δ, and ε that binds to ATP-binding site.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)