SML0757
WS6
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[6-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzeneacetamide, WS-6
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Cc3ccc(cc3)Oc4ncnc(c4)NC(=O)C5CC5)CN2CCN(CC2)C
InChI
1S/C29H31F3N6O3/c1-37-10-12-38(13-11-37)17-21-6-7-22(15-24(21)29(30,31)32)35-26(39)14-19-2-8-23(9-3-19)41-27-16-25(33-18-34-27)36-28(40)20-4-5-20/h2-3,6-9,15-16,18,20H,4-5,10-14,17H2,1H3,(H,35,39)(H,33,34,36,40)
chave InChI
FTODTDQFHDJWIQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.