SML1615
SEN177
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6′′-Fluoro-4-(4-methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2′;3′,3′′]terpyridine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=C1)=NC=C1C2=CC=CN=C2N(CC3)CCC3C4=NN=CN4C
InChI
1S/C18H19FN6/c1-24-12-22-23-17(24)13-6-9-25(10-7-13)18-15(3-2-8-20-18)14-4-5-16(19)21-11-14/h2-5,8,11-13H,6-7,9-10H2,1H3
chave InChI
AJIAMIPUWJQSPR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)