Documentos Principais
SML1610
Sigma-Aldrich
Dapiprazole hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,6,7,8-Tetrahydro-3-[2-[4-(2-methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine hydrochloride
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 789,00
50 MG
R$ 3.181,00
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 789,00
50 MG
R$ 3.181,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H27N5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
361.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=CC=C1N2CCN(CCC3=NN=C4N3CCCC4)CC2.[H]Cl
InChI
1S/C19H27N5.ClH/c1-16-6-2-3-7-17(16)23-14-12-22(13-15-23)11-9-19-21-20-18-8-4-5-10-24(18)19;/h2-3,6-7H,4-5,8-15H2,1H3;1H
chave InChI
ZIODNPFQZIHCOE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Dapiprazole hydrochloride is an an α-adrenergic blocking agent that is used to reverse mydriasis after eye examination.
Dapiprazole hydrochloride is an an α-adrenergic blocking agent.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)