SML1603
BAY-598
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-[1-{N′-Cyano-N-[3-(difluoromethoxy)phenyl]carbamimidoyl}-3-(3,4-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl]-N-ethyl-2-hydroxyacetamide
Selecione um tamanho
R$ 2.485,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.485,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -85 to -95°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C=C(C2=NN(/C(NC3=CC=CC(OC(F)F)=C3)=N\C#N)C[C@@H]2N(CC)C(CO)=O)C=C1
InChI
1S/C23H21Cl2F2N5O3/c1-2-16(20(34)11-33)17-10-32(31-21(17)13-6-7-18(24)19(25)8-13)23(29-12-28)30-14-4-3-5-15(9-14)35-22(26)27/h3-9,16-17,22,33H,2,10-11H2,1H3,(H,29,30)/t16?,17-/m1/s1
chave InChI
LOHNYXGTWKNYDF-ZYMOGRSISA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
BAY-369 is the negative control for the active probe, BAY-598. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.