SML1642
DHED
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(17β)-10,17-Dihydroxy-estra-1,4-dien-3-one, 10β,17β-Dihydroxyestra-1,4-dien-3-one, 3,16-Dihydroxyandrost-5-ene-17,19-dione
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -20 to -30°, c = 1 in methanol
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4O)=CC(C=C1)=O
InChI
1S/C18H24O3/c1-17-8-7-15-13(14(17)4-5-16(17)20)3-2-11-10-12(19)6-9-18(11,15)21/h6,9-10,13-16,20-21H,2-5,7-8H2,1H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18+/m0/s1
chave InChI
UIKDFTLKOKNUJP-UGDFAFBOSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3