Documentos Principais
SML1475
Sigma-Aldrich
Ampiroxicam
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CP 65703, Carbonic acid ethyl 1 -[[2-methyl-1,1-dioxido-3-[(2-pyridinylamino)carbonyl]-2H-1,2-benzothiazin-4-yl]oxy]ethyl ester, Carbonic acid ethyl 1-[[2-methyl-3-[(2-pyridinylamino)carbonyl]-2H-1,2-benzothiazin-4-yl]oxy]ethyl ester S,S-dioxide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 605,00
R$ 605,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 605,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21N3O7S
Número CAS:
Peso molecular:
447.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 605,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OC(OC1=C(C(NC2=CC=CC=N2)=O)N(C)S(=O)(C3=CC=CC=C31)=O)C)=O
InChI
1S/C20H21N3O7S/c1-4-28-20(25)30-13(2)29-18-14-9-5-6-10-15(14)31(26,27)23(3)17(18)19(24)22-16-11-7-8-12-21-16/h5-13H,4H2,1-3H3,(H,21,22,24)
chave InChI
LSNWBKACGXCGAJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ampiroxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a prodrug of Cox 1/2 inhibitor piroxicam.
Ampiroxicam is an ether carbonate prodrug.This nonacidic drug does not have the ability to prevent detectable prostaglandin production in vitro.[1]
Antiinflammatory NSAID, prodrug of piroxicam
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T J Carty et al.
Agents and actions, 39(3-4), 157-165 (1993-07-01)
Ampiroxicam is a nonacidic ether carbonate prodrug of piroxicam. Our results demonstrate that, in contrast to piroxicam, ampiroxicam does not possess detectable prostaglandin synthesis inhibitory activity in vitro. Ampiroxicam, however, has similar in vivo potency to piroxicam in suppressing paw