E1127
β-Estradiol 17-(β-D-glucuronide) sodium salt
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-glucuronide, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-glucuronide
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CCC2OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C24H32O8.Na.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(25)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;;/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);;
chave InChI
GPLPNZUTAJWRLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox