Documentos
SML1398
Sigma-Aldrich
TM5275 sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[2-[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)-2-oxoethoxy]acetamido]-5-chlorobenzoic acid sodium salt, 5-Chloro--[[2-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]-benzoic acid sodium salt, Sodium 5-chloro-2-[({2-[4-(diphenylmethyl) piperazin-1-yl]-2-oxoethoxy}acetyl)amino]benzoate, TM 5275, TM-5275
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H27ClN3O5 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
543.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(COCC(NC1=C(C([O-])=O)C=C(Cl)C=C1)=O)N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2.[Na+]
InChI
1S/C28H28ClN3O5.Na/c29-22-11-12-24(23(17-22)28(35)36)30-25(33)18-37-19-26(34)31-13-15-32(16-14-31)27(20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21;/h1-12,17,27H,13-16,18-19H2,(H,30,33)(H,35,36);/q;+1/p-1
chave InChI
JSHSGBIWNPQCQZ-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
TMS5275 is an orally available, potent and selective inhibitor of PAI-1 that delivers antithrombotic benefits devoid of bleeding effect in nonhuman primates.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3