SML1376
BTC
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Hydroxyphenyl)-1-benzothiophene-6-ol, 2-(4-Hydroxyphenyl)benzo[b]thiophene-6-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C14H10O2S/c15-11-4-1-9(2-5-11)13-7-10-3-6-12(16)8-14(10)17-13/h1-8,15-16H
chave InChI
MDGWZLQPNOETLH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)