Documentos Principais
SML1274
Sigma-Aldrich
RI-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)-4-(4-morpholinyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 630,00
25 MG
R$ 2.537,00
R$ 630,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 630,00
25 MG
R$ 2.537,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11Cl3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
361.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 630,00
Check Cart for Availability
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C=CC(N2C(C(N3CCOCC3)=C(Cl)C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C14H11Cl3N2O3/c15-9-2-1-8(7-10(9)16)19-13(20)11(17)12(14(19)21)18-3-5-22-6-4-18/h1-2,7H,3-6H2
chave InChI
MWSUIZKGNWELRF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
RI-1 is a cell-permeable RAD51 inhibitor that binds covalently to the protein surface at Cysteine 319. RI-1 disrupts homologous recombination in human cells.
RI-1 is a cell-permeable RAD51 inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Todd W Lewis et al.
Nucleic acids research, 47(7), 3503-3520 (2019-02-05)
The primary function of the UBE2T ubiquitin conjugase is in the monoubiquitination of the FANCI-FANCD2 heterodimer, a central step in the Fanconi anemia (FA) pathway. Genetic inactivation of UBE2T is responsible for the phenotypes of FANCT patients; however, a FANCT