798142
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy ~1.5ppm NV centers, 100 nm avg. part. size, 1 mg/mL in deionized water
Sinônimo(s):
Diamond nanopowder, Nanodiamonds
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
suspension
Nível de qualidade
composição
Nitrogen vacancy, ~1.5ppm NV centers
concentração
1 mg/mL in deionized water
Tamanho médio da partícula
100 nm
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.