Documentos Principais
SML0154
Sigma-Aldrich
SPV-106
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Pentadecylidene-Propanedioic acid 1,3-diethyl ester, Pentadecylidenemalonate 1b
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 712,00
25 MG
R$ 2.868,00
R$ 712,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 712,00
25 MG
R$ 2.868,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H40O4
Número CAS:
Peso molecular:
368.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 712,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O4/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21(23)25-5-2)22(24)26-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
chave InChI
APIJHPAXMCKJBY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mixed histone acetylase inhibitor/activator
SPV106 is a mixed inhibitor/activator of histone acetyltransferase (HAT) activity. The compound inhibits the activity of p300/CBP, but potentiates p300/CBP-associated factor (PCAF) activity. SPV106 also induces S-phase cell cycle arrest and apoptosis in U937 cells.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.