Documentos Principais
SML1263
Sigma-Aldrich
Arylquin 1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(2-Fluorophenyl)-N7,N7-dimethylquinoline-2,7-diamine)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 711,00
25 MG
R$ 2.223,00
R$ 711,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 711,00
25 MG
R$ 2.223,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16FN3
Número CAS:
Peso molecular:
281.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 711,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, white to yellow to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC2=CC(N(C)C)=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3F
InChI
1S/C17H16FN3/c1-21(2)12-8-7-11-9-14(17(19)20-16(11)10-12)13-5-3-4-6-15(13)18/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20)
chave InChI
RHAQINSYYSNKKI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Arylquin 1 is a potent secretagogue of the tumor suppressor protein prostate apoptosis response-4 (Par-4), selectively inducing apoptosis in a variety of cancer cells. Arylquin 1 acts by binding to vimentin, displacing Par-4 from vimentin for secretion. Arylquin 1 produced a dose-dependent secretion of Par-4 at nanomolar concentrations.
Arylquin 1 is a potent secretagogue of the tumor suppressor protein prostate apoptosis response-4 (Par-4).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)