Documentos Principais
SML1162
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-1-propargyl-uracil
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Propargyl-5-fluorouracil, 5-Fluoro-1-(2-propyn-1-yl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 580,00
25 MG
R$ 2.326,00
R$ 580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 580,00
25 MG
R$ 2.326,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5FN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(F)=CN(CC#C)C(N1)=O
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
chave InChI
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil iside a tumor that has a previously implanted palladium catalyst. Preliminary tests with pancreatic and colorectal cancer cells resulted in the death of than 80% of the malignant cells.
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.