5.04043
Rho Inhibitor II, Y16
Sinônimo(s):
Rho Inhibitor II, Y16, PDZ Rho-Binding Domain Blocker, p115 Rho-Binding Domain Blocker, LARG Rho-Binding Domain Blocker, (E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenylpyrazolidine-3,5-dione, (4E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, p115 Rho-Binding Domain Blocker, PDZ Rho-Binding Domain Blocker, LARG Rho-Binding Domain Blocker, (E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenylpyrazolidine-3,5-dione, (4E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedio
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=CC=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=C3C(=O)NN(C3=O)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C24H20N2O3/c1-17-7-5-9-19(13-17)16-29-21-12-6-8-18(14-21)15-22-23(27)25-26(24(22)28)20-10-3-2-4-11-20/h2-15H,16H2,1H3,(H,25,27)
chave InChI
ITMLWGWTDWJSRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
RhoGEF
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3