Documentos Principais
SML1055
Sigma-Aldrich
3-AP-Me
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(3-Amino-2-pyridinyl)methylene]-N,N-dimethyl-hydrazinecarbothioamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 429,00
R$ 429,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 429,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N5S
Número CAS:
Peso molecular:
223.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 429,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(N/N=C/C1=C(N)C=CC=N1)=S
InChI
1S/C9H13N5S/c1-14(2)9(15)13-12-6-8-7(10)4-3-5-11-8/h3-6H,10H2,1-2H3,(H,13,15)/b12-6+
chave InChI
DQVSEUUIXQTWRB-WUXMJOGZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
3-AP-Me is a dimethyl derivative of the ribonucleotide reductase inhibitor 3-AP (SML0568). 3-AP-Me is a potent inducer of ER stress and the unfolded protein response in cancer cell lines, incuding IRE1, PERK and ATF6 activity. Treatment with 3-AP-Me induces CHOP expression, phosphorylation of eIF2α, up-regulation of ATF4 and Bim, and causes mitochondrial membrane depolarization and apoptosis.
3-AP-Me is a potent inducer of ER stress.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.