S4451
Sal003
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-3-Phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[[(4-chlorophenyl)amino]thioxomethyl]amino]ethyl]-2-propenamide, 3-Phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-((((4-chlorophenyl)amino)carbonothioyl)amino)ethyl)acrylamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
compatibilidade
for use with Bio-Rad CFX96
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(NC(=S)NC(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C18H15Cl4N3OS/c19-13-7-9-14(10-8-13)23-17(27)25-16(18(20,21)22)24-15(26)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11,16H,(H,24,26)(H2,23,25,27)/b11-6+
chave InChI
TVNBASWNLOIQML-IZZDOVSWSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3