Documentos Principais
SML0870
Sigma-Aldrich
LY 2087101
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2-Amino-5-keto)thiazole), [2-[(4-Fluorophenyl)amino]-4-methyl-5-thiazolyl]-3-thienyl-methanone
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 481,00
25 MG
R$ 1.935,00
R$ 481,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 481,00
25 MG
R$ 1.935,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11FN2OS2
Número CAS:
Peso molecular:
318.39
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 481,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
(dry room)
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)Nc2[s]c(c(n2)C)C(=O)c3c[s]cc3
InChI
1S/C15H11FN2OS2/c1-9-14(13(19)10-6-7-20-8-10)21-15(17-9)18-12-4-2-11(16)3-5-12/h2-8H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
PEAMDZVDNYENPN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). LY 2087101 was shown to not enhance the activity of α3β4 subtype nAChRs.
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors.
Características e benefícios
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.