SML0857
HQL 79
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Benzhydryloxy-1-[3-(1H-tetrazol-5-yl)-propyl]-piperidine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1nnnc1CCCN2CCC(CC2)OC(c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
1S/C22H27N5O/c1-3-8-18(9-4-1)22(19-10-5-2-6-11-19)28-20-13-16-27(17-14-20)15-7-12-21-23-25-26-24-21/h1-6,8-11,20,22H,7,12-17H2,(H,23,24,25,26)
chave InChI
TZQGXAHOROZEKN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research