Documentos Principais
SML1507
Sigma-Aldrich
CRT0066101 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[4-((R)-2-Amino-butylamino)-pyrimidin-2-yl]-4-(1-methyl-1Hpyrazol-4-yl)-phenol hydrochloride, 2-[4-[[(2R)-2-Aminobutyl]amino]-2-pyrimidinyl]-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-phenol hydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 873,00
25 MG
R$ 3.525,00
R$ 873,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 873,00
25 MG
R$ 3.525,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22N6O · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
338.41 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 873,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[n]1(ncc(c1)c2cc(c(cc2)O)c3nc(ccn3)NC[C@H](N)CC)C
InChI
1S/C18H22N6O.ClH/c1-3-14(19)10-21-17-6-7-20-18(23-17)15-8-12(4-5-16(15)25)13-9-22-24(2)11-13;/h4-9,11,14,25H,3,10,19H2,1-2H3,(H,20,21,23);1H/t14-;/m1./s1
chave InChI
NBKRZGHHBBHLOQ-PFEQFJNWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CRT0066101 is a very potent inhibitor of Protein Kinase D (PKD) isoforms with IC50 values for PKD-1, -2 and -3 = 1, 2.5 and 2 nM, respecitively. CRT0066101 has been shown to have anticancer activity. CRT0066101 potently inhibits proliferation of PANC-1 pancreatic cells, and blocks migration and invasion of U87MG glioblastoma cells. CRT0066101 has also been shown to decrease growth of primary tumors and metastasis of ER(-) breast cancers.
CRT0066101 is a very potent inhibitor of Protein Kinase D (PKD) isoforms.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peng Jiang et al.
Cell systems, 6(3), 343-354 (2018-02-13)
Identifying reliable drug response biomarkers is a significant challenge in cancer research. We present computational analysis of resistance (CARE), a computational method focused on targeted therapies, to infer genome-wide transcriptomic signatures of drug efficacy from cell line compound screens. CARE outputs