Documentos Principais
SML0638
Sigma-Aldrich
S0859
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-[[2′-[(cyanoamino)sulfonyl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-N-[(4-methylphenyl)methyl]-benzamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 611,00
25 MG
R$ 2.467,00
R$ 611,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 611,00
25 MG
R$ 2.467,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H24ClN3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
530.04
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 611,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NC#N)c1c(cccc1)c2ccc(cc2)CN(Cc4ccc(cc4)C)C(=O)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C29H24ClN3O3S/c1-21-10-12-22(13-11-21)18-33(29(34)26-7-2-4-8-27(26)30)19-23-14-16-24(17-15-23)25-6-3-5-9-28(25)37(35,36)32-20-31/h2-17,32H,18-19H2,1H3
chave InChI
ITDBPOSLOROLMT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
S0859 helps to prevent the depolarization-induced alkalinization (DIA) in astrocytes.[1]
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC).
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC). S0859 does not inhibit Na+-H+ exchange (NHE).
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Na+/HCO3? co-transporter is protective during ischemia in astrocytes.
Yao H, et al.
Neuroscience, 339, 329-337 (2016)