SML0577
Cucurbitacin E
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Elaterin, α-Elaterine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -60 to -75°, c = 0.7 (CDCl3)
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C32H44O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-14,19,21-22,25,34-35,39H,11,15-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
chave InChI
NDYMQXYDSVBNLL-MUYMLXPFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)