SML0556
LY344864 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[(3R)-3-(Dimethylamino)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-yl]-4-fluoro-benzamide hydrochloride
Selecione um tamanho
R$ 566,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 566,00
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc3c([nH]c4c3C[C@@H](CC4)N(C)C)cc2.Cl
InChI
1S/C21H22FN3O.ClH/c1-25(2)16-8-10-20-18(12-16)17-11-15(7-9-19(17)24-20)23-21(26)13-3-5-14(22)6-4-13;/h3-7,9,11,16,24H,8,10,12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t16-;/m1./s1
chave InChI
OKUHLSYESBLBCP-PKLMIRHRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.