Merck
Pular para
D129
R-(+)-DIOA
≥98% (HPLC), potassium/chloride (K+–Cl−) co-transporter inhibitor, solid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinônimo(s):
R(+)-Butylindazone, R-(+)-[(2-n-Butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]acetic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.856,00
R$ 2.427,60
50 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 9.417,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24Cl2O4
Número CAS:
Peso molecular:
399.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
R$ 2.427,60
Preço de tabelaR$ 2.856,00Poupe 15%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
R-(+)-DIOA, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
color
white
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
CCCC[C@]1(Cc2cc(OCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C20H24Cl2O4/c1-2-3-8-20(13-6-4-5-7-13)10-12-9-14(26-11-15(23)24)17(21)18(22)16(12)19(20)25/h9,13H,2-8,10-11H2,1H3,(H,23,24)/t20-/m0/s1
InChI key
YAWWQIFONIPBKT-FQEVSTJZSA-N
Application
R-(+)-DIOA has been used as a potassium/chloride K+-Cl- transport inhibitor to study its effects on:
  • short circuit current (Isc) in rat semicircular canal duct (SCCD) epithelium
  • uptake of grepafloxacin by THP-1 monocytes
  • the uptake of moxifloxacin by THP-1 monocytes
Biochem/physiol Actions
[(dihydroindenyl)oxy]acetic acid (DIOA) acts as a potent inhibitor of potassium/chloride (K+–Cl−) co-transporter. It does not exert its effects on bumetanimide-sensitive [Na+,K+,Cl-]-cotransport system.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SML2692D122L4795
R-(+)-DIOA &#8805;98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D129
R-(+)-DIOA
DCPIB &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2692
DCPIB
Domperidone powder, &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D122
Domperidone
L-365260 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L4795
L-365260
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, ethanol: soluble, 0.1 M NaOH: soluble, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white
color
-
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review