SML0496
CORM-3
Sinônimo(s):
Carbon monoxide releasing molecule 3, Tricarbonylchloro(glycinato)ruthenium (II)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+2].[Cl-].NCC(=O)[O-].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/C2H5NO2.3CO.ClH.Ru/c3-1-2(4)5;3*1-2;;/h1,3H2,(H,4,5);;;;1H;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
BICHHHDSEZXKNN-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research