Documentos Principais
SML0378
Sigma-Aldrich
Ralfinamide mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)-2-[[[4-[(2-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]-propanamide methanesulfonate
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 677,00
50 MG
R$ 2.712,00
R$ 677,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 677,00
50 MG
R$ 2.712,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19FN2O2 · CH3SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
398.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 677,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 10 to 15° (c=1 HOAc)
cor
white to beige
solubilidade
H2O: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2ccccc2F)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-6-8-15(9-7-13)22-11-14-4-2-3-5-16(14)18;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
chave InChI
CHQVNINIGBRKGZ-YDALLXLXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker.
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker. Inhibiton is voltage-dependent, with higher potency against inactivated channels. Ralfinamide is two fold selective for tetrodotoxin (TTX)-resistant sodium channels compared with TTX-sensitive currents.
Características e benefícios
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
We offers many products related to calcium channels for your research needs.