Documentos Principais
SML0342
Sigma-Aldrich
TFM-4AS-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4aR,6aS,7S,11aR)-1,4a,6a-Trimethyl-2-oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11atetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.123,00
25 MG
R$ 5.093,00
R$ 1.123,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.123,00
25 MG
R$ 5.093,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H33F3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
474.56
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.123,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1[C@@H]2CC[C@@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)Nc5ccccc5C(F)(F)F)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)C=CC1=O
InChI
1S/C27H33F3N2O2/c1-25-14-12-18-16(8-11-22-26(18,2)15-13-23(33)32(22)3)17(25)9-10-20(25)24(34)31-21-7-5-4-6-19(21)27(28,29)30/h4-7,13,15-18,20,22H,8-12,14H2,1-3H3,(H,31,34)/t16-,17+,18+,20-,22-,25+,26-/m1/s1
chave InChI
YFBLEKKYWFJKBP-HNXMFXTHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
TFM-4AS-1 is a potent SARM (Selective Androgen Receptor Modulator) and partial agonist of AR.
TFM-4AS-1 is a potent SARM (Selective Androgen Receptor Modulator). TFM-4AS-1 is a partial agonist of AR. The compound promotes the buildup of bone and muscle mass while having reduced effects on reproductive organs and sebaceous glands. The compound also is an inhibitor of rat 5 α-reductase enzymes type I (2 nM) and type 2 (3 nM).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.