O9808
2-Oxindole
97%
Sinônimo(s):
2-Indolinone, Oxindole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
crystals
pb
227 °C/73 mmHg (lit.)
pf
123-128 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
chave InChI
JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PGR(5241)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves