Documentos
0711500
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl benzoate
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Benzoic acid pentafluorophenyl ester, BzOPfp
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO2C6F5
Peso molecular:
288.17
Beilstein:
2299215
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.28
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pf
73-74 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
InChI
1S/C13H5F5O2/c14-7-8(15)10(17)12(11(18)9(7)16)20-13(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
WZPWTXZSQHIABL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Active ester for the selective benzoylation of amino groups
Outras notas
Currently available only in Europe.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
J. Igolen, C. Morin
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4802-4802 (1980)