SML2460
SK33
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenoxy]-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(NC1=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C1)=O)(C)COC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C20H13F9N2O3/c1-17(33,16(32)31-13-3-2-10(8-30)15(7-13)20(27,28)29)9-34-14-5-11(18(21,22)23)4-12(6-14)19(24,25)26/h2-7,33H,9H2,1H3,(H,31,32)
chave InChI
VJIVKRQGSGBLFP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)