Documentos Principais
SML0098
Sigma-Aldrich
Pinostilbene hydrate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4′-Dihydroxy-5-methoxy-trans-stilbene hydrate, 3-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-5-methoxyphenol hydrate, trans-Pinostilbene hydrate
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 676,00
25 MG
R$ 2.725,00
R$ 676,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 676,00
25 MG
R$ 2.725,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
242.27 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 676,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥13 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.H2O/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11;/h2-10,16-17H,1H3;1H2/b3-2+;
chave InChI
XZMDLGKACFLROY-SQQVDAMQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pinostilbene is a resveratrol derivative that induced apoptosis in several cancer cell lines.
Resveratrol prodrug.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
You Chul Chung et al.
International journal of molecular sciences, 21(13) (2020-07-08)
Melanin protects our skin from harmful ultraviolet (UV) radiation. However, when produced in excess, it can cause hyperpigmentation disorders, such as melanoma, freckles, lentigo, and blotches. In this study, we investigated the effects of pinostilbene hydrate (PH) on melanogenesis. We
Md Ataur Rahman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(2), 23-36 (2016-11-07)
Drug resistance from apoptosis is a challenging issue with different cancer types, and there is an interest in identifying other means of inducing cytotoxicity. Here, treatment of neuroblastoma cells with oxyresveratrol (OXYRES), a natural antioxidant, led to dose-dependent cell death
Caroline M Low et al.
Scientific reports, 7, 44449-44449 (2017-03-18)
The pro-inflammatory mediator leukotriene B