L1293
Anti-Lamin A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LAMA, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-Lamin A/C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa, rat NRK, and mouse 3T3 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using human HeLa nuclear extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMNA(4000)
mouse ... Lmna(16905)
rat ... Lmna(60374)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunofluorescence microscopy
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1