SMB00902
Z-Lycopene
Balanced with Lycopene
Sinônimo(s):
Poly-cis-lycopene, cis-Lycopene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Formulário
powder
peso molecular
536.87
composição
Lycopene, ≤40% HPLC
Z-Lycopene, ≥60% HPLC
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
In raw food and processed food there are a wide variety of Z-Lycopene isomers, which differ in the geometrical configuration of the molecule. However, the most abundant isomer is the 5Z-Lycopene.[1] Moreover, it was found that consumed Lycopene isomerizes to Z-Lycopene in the body, possibly in the enterocytes while the predominant isomer is the 5Z-Lycopene.[3][4]
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)