Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 7.263,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H56
Número CAS:
Peso molecular:
536.87
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3227021
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Form:
solid
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21-,34-22+
InChI key
OENHQHLEOONYIE-BVZAMQQESA-N
Biochem/physiol Actions
(9Z)-β-Carotene or 9-cis-β-carotene is a 9-cis retinoic acid precursor in intestinal mucosal glands of humans. 9-cis retinoic acid is a ligand for nuclear receptor and retinoid X receptor (RXR). 9-cis-β-carotene participates in gene regulation. It is majorly present in liver. 9-cis-β-Carotene supplementation inhibits the progression of atherosclerosis. 9-cis-β-carotene may restore photoreceptors in retinitis pigmentosa (RP) and retinal dystrophies.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥93% (UV) |
| form solid | form crystalline | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| lipid type unsaturated FAs | lipid type - | lipid type - | lipid type - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?