SMB00705
Sesamin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fagarol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
chave InChI
PEYUIKBAABKQKQ-AFHBHXEDSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)