Documentos Principais
B3412
Sigma-Aldrich
Berberine hemisulfate salt
≥95%
Sinônimo(s):
Natural Yellow 18
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.446,00
R$ 1.446,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.446,00
About This Item
Fórmula linear:
C20H18NO4 · 1/2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
384.39
Número do índice de cores:
75160
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 1.446,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
solubilidade
methanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.COc1ccc2cc3-c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8-c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC
InChI
1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OJVABJMSSDUECT-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Fluorescent stain for heparin in mast cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
An alkaloid with weak antibiotic properties. Substrate for MDR efflux pumps. Antimicrobial activities of berberine is potentiated by the MDR inhibitor 5´-methoxyhydnocarpin (5´-MHC). Berberine upregulates the expression of Pgp in hepatoma cells. Treatment with berberine potentially results in the reduced accumulation of chemotherapeutic drugs.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Dong-Gu Kim et al.
Molecular medicine reports, 21(1), 258-266 (2019-11-21)
The major role of inner medullary collecting duct (IMCD) cells is to maintain water and sodium homeostasis. In addition to the major role, it also participates in the protection of renal and systemic inflammation. Although IMCD cells could take part
Artigos
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.