Documentos Principais
SMB00345
Sigma-Aldrich
Corynoline
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Corynoline, 13-Methylchelidonine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H21NO5
Número CAS:
Peso molecular:
367.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC2=C3OCOC3=CC=C2[C@@]4(C)[C@@H](O)CC5=CC(OCO6)=C6C=C5[C@]41[H]
InChI
1S/C21H21NO5/c1-21-14-3-4-15-19(27-10-24-15)13(14)8-22(2)20(21)12-7-17-16(25-9-26-17)5-11(12)6-18(21)23/h3-5,7,18,20,23H,6,8-10H2,1-2H3/t18-,20+,21-/m0/s1
chave InChI
IQUGPRHKZNCHGC-TYPHKJRUSA-N
Descrição geral
Corynoline is an alkaloid found in Corydalis solida incisa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Corynoline inhibits acetylcholinesterase in a dose-dependent manner.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)