Documentos Principais
SMB00339
Sigma-Aldrich
(-)-Tetrahydropalmatine
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
355.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=C2C(CN(CCC3=C4C=C(OC)C(OC)=C3)[C@@]4([H])C2)=C1OC
InChI
1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
chave InChI
AEQDJSLRWYMAQI-KRWDZBQOSA-N
Descrição geral
Tetrahydropalmatine is an tetrahydroprotoberberine isoquinoline alkaloid found primarily in the Corydalis genus.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tetrahydropalmatine is a potent muscle relaxant and has shown analgesic effects. Tetrahydropalmatine is known to help in the recovery of cocaine addiction, as it is an antagonist of dopamine (DA) D1 and D2 receptor.[1][2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Levo-tetrahydropalmatine inhibits cocaine's rewarding effects: experiments with self-administration and brain-stimulation reward in rats
Xi ZX, et al.
Neuropharmacology, 53(6) (2007)
Levo-tetrahydropalmatine attenuates cocaine self-administration and cocaine-induced reinstatement in rats
Mantsch JR, et al.
Psychopharmacology, 192(4) (2007)