Documentos Principais
SMB00250
Sigma-Aldrich
Aceroside VII
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H34O8
Número CAS:
Peso molecular:
462.53
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)cc2)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O8/c26-15-21-22(29)23(30)24(31)25(33-21)32-20(14-9-17-7-12-19(28)13-8-17)4-2-1-3-16-5-10-18(27)11-6-16/h5-8,10-13,20-31H,1-4,9,14-15H2/t20-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
chave InChI
MAUAGULXOHJIER-RRLSKXGXSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3