SMB00580
Vitamin K4
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,4-naphthalenediol diacetate, Menadiol diacetate, Vitamin K diacetate, acetomenaphthone
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(OC1=CC(C)=C(OC(C)=O)C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C15H14O4/c1-9-8-14(18-10(2)16)12-6-4-5-7-13(12)15(9)19-11(3)17/h4-8H,1-3H3
chave InChI
RYWSYCQQUDFMAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3