855022
Friedelin
technical grade
Sinônimo(s):
(4β,5β,8α,9β,10α,13α,14β)-5,9,13-Trimethyl-24,25,26-trinoroleanan-3-one, DA-friedooleanan-3-one, Friedelan-3-one
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Formulário
solid
pf
262-265 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1C(=O)CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@H]3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-20-21(31)9-10-22-27(20,5)12-11-23-28(22,6)16-18-30(8)24-19-25(2,3)13-14-26(24,4)15-17-29(23,30)7/h20,22-24H,9-19H2,1-8H3/t20-,22+,23-,24+,26+,27+,28-,29+,30-/m0/s1
chave InChI
OFMXGFHWLZPCFL-SVRPQWSVSA-N
Aplicação
- Friedel-3-enol acetate, friedel-2-oxo-3-enol acetate, friedel-2-ene derivatives[3] and friedelin ketoxime.[4]
- Oxygenated friedelin derivatives as potent DNA topoisomerase IIα inhibitors.[5]
- Its 1,4-pyrazine derivatives as potent antimicrobial agents.[6]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)