Documentos
719579
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C12H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
293.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C@@H]1[13CH2]c2c(O)cc(O)cc2O[13C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1/i6+1,13+1,15+1
chave InChI
PFTAWBLQPZVEMU-QLZQUIFCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3