técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (not recommended)
Nível de qualidade
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Subsequently impair interpretation when using special stains or histochemical.
- For removal of melanin from tissue sections prior to staining with 3,3′-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) for special staining other histochemical methods.
- Melanin Bleach Kit can be used for removal of melanin from tissue sections prior to staining with 3,3′-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) for special staining, or other histochemical methods.
- Not recommended for immunohistochemistry.
Princípio
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)