The antibiotic resistance for bacterial transformations in SHC002 includes an ampicillin resistance cassette. However, it is recommended to use the more stable analog, carbenicillin.
SHC002
MISSION® pLKO.1-puro Non-Mammalian shRNA Control Plasmid DNA
Targets no known mammalian genes
Sinônimo(s):
MISSION® Control Vectors
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
MISSION®
concentração
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
- to transduce RLE-6TN cells[1]
- for the validation of Oct4-green fluorescent protein (GFP) mouse embryonic fibroblasts (MEFs)[2]
- as a negative control for RNA knockdown[3][4]
- for the knockdown of transmembrane prostate androgen-induced RNA (TMEPAI)[5]
- in the infection mixture for lentivirus preparation[1]
- for generating the puromycin-resistant ST14A (rat striatal neuronal cell line) cell populations[6]
- to induce Ago2 (argonaute-2) down-regulation[7]
Informações legais
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the antibiotic resistance for bacterial transformations in SHC002?
1 answer-