SHC001V
MISSION® pLKO.1-puro Empty Vector Control Transduction Particles
Contains no shRNA insert
Sinônimo(s):
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
100
200
linha de produto
MISSION®
concentração
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
técnica(s)
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Aplicação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Protocolos
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.