SHC201
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro Empty Vector Control Plasmid DNA
Contains no shRNA insert
Sinônimo(s):
MISSION® Control Vectors
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
concentração
500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, self-inactivating replication incompetent viral particles can be produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids (SHP001). The TRC2 pLKO-puro Control Vector is provided as 10 μg of plasmid DNA in Tris-EDTA (TE) buffer at a concentration of 500 ng/μl.
Aplicação
- CRISPR library generation[1]
- Viral constructs[2]
- Plasmid construction[3]
- CRISPR/Cas9-mediated knockouts.[4]
Informações legais
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)