Documentos Principais
SCP0210
Sigma-Aldrich
Pheromonotropin Pseudalatia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C101H155N25O30
Peso molecular:
2199.46
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥65%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Leu-Ser-Tyr-Asp-Asp-Lys-Val-Phe-Glu-Asn-Val-Glu-Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
Aplicação
Pheromonotropin Pseudalatia is a pheromonotropic neuropeptide structurally related to leucopyrokinin from the armyworm larvae. Pheromonotropins are use to study the pheromone systems of insects.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)